Learn More
Persulfato potásico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reactivo de oxidación
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.3
Número MDL MFCD00011386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium persulfate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino higroscópico
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal K2S2O8
Fieser 08,417; 15,274
Índice Merck 15, 7777
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.47