Learn More
Persulfato potásico, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
26.13€ - 309.54€
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.3
Número MDL MFCD00011386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10144170
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202010250
25 g Frasco de plástico
26.13€
25 g
10691535
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202012500
250 g Frasco de plástico
33.67€
250 g
10753011
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
202015000
500 g Frasco de plástico
52.36€
500 g
10646062
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202010010
1 kg Frasco de plástico
87.84€
1 Kg
11944261
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202010050
5 kg Frasco de plástico
309.54€
5 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
7727-21-1
270.3
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
24412
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
K2O8S2
MFCD00011386
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
Especificaciones
Potassium persulfate
7727-21-1
Polvo cristalino
K2O8S2
MFCD00011386
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
24412
≥99%
2.47
100.0°C
Blanco
99% min. (Iodometry)
K2S2O8
15,7777
Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
270.3
270.3
Analítica
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede intensificar el fuego; oxidante.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias
Declaración de GHS P
Mantener o almacenar lejos de ropa u otros materiales combustibles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:En caso de dificultad respiratoria,
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-781-8
Nombre del producto
  • Potassium persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dipotassium peroxodisulphate