Learn More
Fosfato de potasio ACS AR, cristal, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15518754
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poli
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Monobasic
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado ACS
Envase Poli