Learn More
Fosfato de potasio ACS AR, cristal, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poli
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
Nombre de nota | Monobasic |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09 |
Grado | ACS |
Envase | POLYSTORMOR |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium Phosphate, Monobasic
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium phosphate,monobasic
Título del producto
Fosfato de potasio ACS AR, cristal, Macron Fine Chemicals™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido