Learn More
Fosfato de potasio, dibásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
5 GR
500 GR
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7758-11-4
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.18
Número MDL MFCD00011383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, dibasic
Punto de fusión 340.0°C
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal K2HPO4
Índice Merck 15,7779
Información de solubilidad Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 1.0% max. (105°C)