Learn More
Fosfato de potasio dibásico, ≥98 %, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15628020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-11-4
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL MFCD00011383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate dibasic
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal K2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%