Learn More
Fosfato de potasio dibásico, ≥98 %, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate dibasic |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | K2HPO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.18g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |