Learn More
Fosfato de potasio, dibásico, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15568104
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7758-11-4
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Dibasic
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.00kg