Learn More
Fosfato de potasio dibásico trihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 g
500 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate, dibasic trihydrate |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 9.6 (5% soln.) |
Forma física | Adhering Crystals |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | K2HPO4·3H2O |
Índice Merck | 10, 7541 |
Nombre IUPAC | dipotassium trihydrate hydrogen phosphate |