Learn More
Fosfato de potasio, dibásico, trihidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate, dibasic, trihydrate |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | K2HPO4·3H2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: freely soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.23 |
Grado | Extra puro |
Envase | Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium phosphate, dibasic trihydrate