Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate, monobasic |
Punto de fusión | 253.0°C |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | KH2PO4 |
Índice Merck | 15,778 |
Información de solubilidad | (10% in water) Clear colorless |
Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de potasio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |