Learn More
Potassium phosphate monobasic, for HPLC, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate monobasic |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | KH2PO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Densidad | 2.338g/mL at 25°C |
Título del producto
Potassium phosphate monobasic, for HPLC, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido