Learn More
Fosfato potásico, tribásico, 97 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
25 GR
500 GR
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7778-53-2
Fórmula molecular K3O4P
Peso molecular (g/mol) 212.27
Número MDL MFCD00036295
Clave InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
Nombre IUPAC tripotasio; fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, tribasic
Punto de fusión 1340.0°C
Nombre de nota Tribasic 97%, Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo, granulado o trozos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal K3PO4
Índice Merck 15,7781
Información de solubilidad Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium phosphate tribasic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, tripotassium salt