Learn More
Fosfato de potasio, tribásico, monohidrato, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267123
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
CAS: 27176-10-9 | K3O4P·H2O | 230.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27176-10-9
Fórmula molecular K3O4P·H2O
Peso molecular (g/mol) 230.28
Número MDL MFCD00150410
Clave InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
Nombre IUPAC tripotasio;fosfato;hidrato
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Punto de fusión 1340.0°C
Nombre de nota c.p.
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula lineal K3PO4·H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.28
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 13% max. (800°C)
Envase Tambor de fibra
Densidad 2.564
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.