Learn More
Fosfato de potasio, tribásico, monohidrato, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511984
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
CAS: 27176-10-9 | K3O4P·H2O | 230.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27176-10-9
Fórmula molecular K3O4P·H2O
Peso molecular (g/mol) 230.28
Número MDL MFCD00150410
Clave InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
Nombre IUPAC tripotasio;fosfato;hidrato
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Punto de fusión 1340.0°C
Nombre de nota c.p.
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula lineal K3PO4·H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.28
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 13% max. (800°C)
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.564
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.