Learn More
Polisulfuro de potasio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711594
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 37199-66-9 | (S)nK2 | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37199-66-9
Fórmula molecular (S)nK2
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00148074
Clave InChI ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703
PubChem CID 5362529
SMILES [K+].[K+].*-[S--]-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium polysulfide
Punto de fusión 200.0°C to 250.0°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (K2S)n
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/l (20°C)
Nombre IUPAC potasio;sulfano
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium polysulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.