Learn More
Selenocianato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735339 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3425-46-5
Fórmula molecular CKNSe
Peso molecular (g/mol) 144.08
Número MDL MFCD00011366
Clave InChI KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
Nombre IUPAC potasio;selenocianato
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium selenocyanate
Punto de fusión 152.0°C to 158.0°C
Color De naranja a rojo
Forma física Sólido cristalino, polvo, cristales y/o trozos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (Argentometry)
Fórmula lineal KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.08
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium selenocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.