Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10346240 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:6381-59-5, Blanco, Punto de fusión:70 °C, fórmula molecular:C4H12KNaO10, Peso molecular:282,218, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 5,5 hasta 8,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Número MDL 150989
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo