Learn More
Solución de potasio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
60.00€ - 114.00€
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Fórmula molecular | HNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12942185
![]() |
Fisher Chemical
A 039 100 |
100 mL | Frasco |
60.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12952185
![]() |
Fisher Chemical
A 039 250 |
250 mL | Frasco |
79.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12962185
![]() |
Fisher Chemical
A 039 500 |
500 mL | Frasco |
114.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
ácido nítrico |
Especificaciones
Potassium | |
Líquido | |
1 g/L | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
O[N+]([O-])=O | |
H2O |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
ácido nítrico | |
63.01 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)