Learn More
Sulfamato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052405
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 13823-50-2 | H2KNO3S | 135.178 g/mol
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfamato de potasio se utiliza como aditivo alimentario, en el tratamiento del agua y como agentes de limpieza. Se utiliza en la síntesis de nitraminas heterocíclicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
CAS 13823-50-2
Fórmula molecular H2KNO3S
Peso molecular (g/mol) 135.178
Número MDL MFCD00059941
Clave InChI BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
PubChem CID 23687442
Nombre IUPAC potasio;sulfamato
SMILES NS(=O)(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sulfamate
Color Blanco
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H2NSO3K
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.18
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic