Learn More
Potassium Sulfate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120726 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
ACS Reagent,≥99.0%, powder
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1698°C
Nombre del producto químico o material Potassium Sulfate
Punto de fusión 1067°C
pH 6.0 to 7.5 at 20°C
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal K2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder