Learn More
Sulfato de potasio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1689.0°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium sulfate |
Punto de fusión | 1067.0°C |
Color | Blanco |
pH | 5.5 to 8.5 |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 25 kg |
Fórmula lineal | K2SO4 |
Índice Merck | 15,7793 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |