Learn More
Superóxido de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium superoxide |
Punto de fusión | 400°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo o trozos |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | KO2 |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.1 |
Envase | Frasco de plástico |