Learn More
Tetraborato de potasio tetrahidrato, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964221
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-78-2
Fórmula molecular B4K2O7·4H2O
Peso molecular (g/mol) 305.5
Sinónimo Potassium biborate tetrahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetraborate tetrahydrate
Punto de fusión 850.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal K2B4O7·4H2O
Índice Merck 14,768
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.5
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico