Learn More
Tetracloroaurato(III) de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677831
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13682-61-6
Fórmula molecular AuCl4K
Peso molecular (g/mol) 377.88
Número MDL MFCD00043088
Clave InChI JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
Nombre IUPAC potasio;tetraclorooro(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloroaurate(III)
Punto de fusión >300.0°C
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal KAuCl4
Índice Merck 15, 7800
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.88
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.