Learn More
Tetracloroplatinato(II) de potasio, 99,9 % (base metálica), Pt 46.0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
124.62€ - 2492.40€
CAS | 10025-99-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl4H4K2Pt |
Peso molecular (g/mol) | 419.11 |
Número MDL | MFCD00011378 |
Clave InChI | JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate |
PubChem CID | 61440 |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11301698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011048.03 |
1 g |
124.62€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011048.06 |
5 g |
540.69€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011048.14 |
25 g |
2492.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potassium tetrachloroplatinate solution is used in the preparation of platinum (Pt) nanoparticles. Ligands like ammonia or triphenyl phosphine can able to replace the chloride ligands to afford various derivatives. The replacement by ammonia results in the preparation of cisplatin, which is used in the cancer treatment. Further, it is used as catalyst in the hydroarylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10025-99-7 | |
419.11 | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
61440 |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Especificaciones
Potassium tetrachloroplatinate(II) | |
Pt 46.0% min. | |
Rojo a marrón | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011378 | |
Soluble in hot water. Slightly soluble in water. | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] | |
419.11 | |
415.11 | |
Red-brown crystals |
(decomposition) | |
10025-99-7 | |
cristalino/a/s | |
Cl4H4K2Pt | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
dipotasio;tetracloroplatino(2-) | |
61440 | |
Odorless | |
3.38 |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H301-H315-H317-H318-H334-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase DOT:6.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-050-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TP1850000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes