Learn More
Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072234 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS 6100-20-5
Fórmula molecular C4H3KO8
Peso molecular (g/mol) 218.16
Número MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clave InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
Nombre IUPAC oxalato de hidrógeno de ácido oxálico de potasio
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetraoxalate dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.19g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%