Learn More
Tiocianato de potasio, 0,1 M, Chem Lab™
Código de producto. 10293902
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Cantidad 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/L
Densidad 1,01g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio tiocianato 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: KCNS/H2O