Learn More
Tiocianato de potasio, reactivo ACS, cristales, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686994
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Número MDL MFCD00011413
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiocyanate
Punto de fusión 170.0°C to 179.0°C
Color De incoloro a blanco
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal KSCN
Fieser 01,954
Índice Merck 15, 7807
Información de solubilidad Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso molecular (g/mol) 97.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.886
Presión de vapor <1hPa at 20°C
Densidad 1.8860g/mL