Learn More
Tiocianato de potasio, Honeywell™
Código de producto. 15625990 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Purum p.a.,≥98.0% (AT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.176
Número MDL MFCD00011413
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiocyanate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KSCN
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (AT)