Learn More
Trioxalatoferrato de potasio(III) trihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Descripción
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate |
Color | Verde |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3288 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe] |
Nombre IUPAC | tripotásico;2-hidroxi-2-oxoacetato;hierro;oxalato;ácido oxálico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.26 (437.21 Anhydrous) |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate