Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras PowderThief de 12,5 mm de Diámetro
Ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química y alimentaria de todo el mundo. El PowderThief Sampler de 12,5 mm de diámetro Sampling Systems™ es adecuado para el muestreo de polvos y gránulos de flujo libre.
257.00€ - 461.00€
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316)
Material del mango Acero inoxidable (316)
Diámetro (métrico) 12,5 mm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15829181
Ver documentos
Sampling Systems™
1030A-1000
1000 mm
282.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
15839181
Ver documentos
Sampling Systems™
1030A-1500
1500 mm
328.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Añadir a la cesta
15849181
Ver documentos
Sampling Systems™
1030A-2000
2000 mm
461.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Añadir a la cesta
15859181
Ver documentos
Sampling Systems™
1030A-300
300 mm
257.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
15869181
Ver documentos
Sampling Systems™
1030A-600
600 mm
268.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador de polvo
Acero inoxidable (316)
Acero inoxidable (316)
12,5 mm