Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Atrapapolvo de 32 mm de Diámetro
Ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química y alimentaria de todo el mundo. El Tomamuestras Atrapapolvo Sampling Systems™ de 32 mm de diámetro es adecuado para el muestreo de polvos y gránulos de flujo libre.
396.00€ - 708.00€
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316)
Material del mango Acero inoxidable (316)
Diámetro (métrico) 32 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15116852
Ver documentos
Sampling Systems™
1030D-600
600 mm
396.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
15849201
Ver documentos
Sampling Systems™
1030D-1000
1000 mm
448.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
15859201
Ver documentos
Sampling Systems™
1030D-1500
1500 mm
512.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15869201
Ver documentos
Sampling Systems™
1030D-2000
2000 mm
708.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador de polvo
Acero inoxidable (316)
Acero inoxidable (316)
32 mm