Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fuente de alimentación
Proporciona alimentación para el sistema VisiLED. Incluye 100.240 V CA.
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Entrada de la fuente de alimentación de 100-240 V CA
- 50/60 Hz
- Salida 21 V/1,00 A, UL y CE (incl. Med-Norm)
- Para su uso con controladores VisiLED
Especificaciones
Fuente de alimentación | |
Controladores VisiLED MC750, MC1100 o MC1500 | |
21/24 V CC |