Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Eléctrico de Hielo
El Tomamuestras Eléctrico de Hielo Sampling Systems™ se ajusta a todos los taladros eléctricos estándar y toma muestras en segundos.
Marca:  Sampling Systems™ 6010A-240
Código de producto. 15819381
  • 504.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción de acero inoxidable 316L químicamente resistente
  • Se adapta a todos los taladros eléctricos estándar (taladro no suministrado)
  • Toma muestras en segundos
  • Diámetro ancho para muestreo transversal grande
  • Se suministra con varilla de expulsión
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316L)
Muestreo de Hielo
240 mm
Varilla de descarga
50 mm