Learn More
Ansell™ PowerFlex™ 80-600
Código de producto. 15891827 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
10
Excelente resistencia a los corte en un guante cómodo y de agarre seguro
  • El guante Powerflex™ 80-600 de Ansell es la opción más práctica para la manipulación segura de vidrio, metal y plásticos. Ofrece una resistencia excepcional a los cortes y un sólido y completo rendimiento mecánico, además de una comodidad superior.
  • El guante Powerflex™ 80-600 Ansell está clasificado con el excepcionalmente alto nivel de corte EN 4. Este nivel de protección se consigue gracias al forro tejido con Kevlar™ y al revestimiento de caucho natural. Este revestimiento también es muy resistente a la abrasión, los desgarros y las punciones.
  • El acabado rugoso en relieve del revestimiento de látex proporciona al guante un excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas.
  • El guante Powerflex™ 80-600 no contiene silicona y evita que las huellas dactilares se queden marcadas en el vidrio aislante metalizado en caliente, dejando las superficies limpias y evitando la necesidad de realizar tareas de limpieza adicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™; látex de caucho natural
Certificaciones/conformidad EN388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Clasificación Categoría III
Procedimiento de limpieza Lavar a 40 °C
Área revestida Palma revestida
Estructura Knit
Material del manguito Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™; látex de caucho natural
Estilo de corte Newton
Descripción Revestimiento de caucho natural cubriendo el pulgar completo y con el dorso y los dedos sin revestir. Producto revestido por inmersión y sin costuras con un forro de fibra de aramida Dupont™ Kevlar™
Coating Material Latex
Color Azul
Cut Resistance Rating 4
Desechables No
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free No
Material Aramid Fiber, Natural Rubber, Latex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Modelo Powerflex 80-600, 80-600
Grosor (métrico) 2.35 mm
Estilo de dedo Dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Material de revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Revestimiento tejido
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 4
Cantidad 72 reparaciones
Serie Serie PowerFlex
Clasificación de desgarro 4
Estilo de pulgar Wing
Dimensiones (L x An) 250 x 95 mm
Longitud (imperial) 250 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 52 g