Learn More
PPP2R5D Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12068-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16839563
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 01-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZNF265 (Zinc finger protein 265), also known as ZRANB2 (Zinc finger Ran-binding domain-containing protein 2), ZIS, ZIS1 or ZIS2, is a 330 amino acid protein that belongs to the ZRANB2 family. Localized to the nucleus, ZNF265 functions as a splicing factor that is responsible for alternatively splicing Tra-2 beta (transformer-2 beta) transcripts and is thought to interfere with constitutive 5′-splice selection. ZNF265 contains two RanBP2-type zinc fingers through which it conveys its RNA-binding activity. Two isoforms, designated ZIS-1 and ZIS-2, are expressed due to alternative splicing events. Upon DNA damage, ZIS-2 may be phosphorylated by ATM or ATR.
Spécification
Spécification
PPP2R5D
Polyclonal
Unconjugated
PPP2R5D
B56D, PP2A B subunit isoform B delta, PPP2R5D
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21770, 363193, 5528
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14738
Ppp2r5d
PPP2R5D Fusion Protein Ag2705
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis