Learn More
Carbonato de praseodimio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Praseodymium(III) carbonate octahydrate |
Color | Verde |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 605.97 (461.85 Anhydrous) |
Olor | Odorless |
Aspecto | Green crystalline |