Learn More
Cloruro de praseodimio(III), ultra seco, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052609
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 10361-79-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-79-2
Número MDL MFCD00011176
Sinónimo acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Especificaciones
Punto de ebullición 1700°C
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) chloride
Punto de fusión 786°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal PrCl3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.02 g/mL