Learn More
Fluoruro de praseodimio(III), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 g
50 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Praseodymium(III) fluoride |
Punto de fusión | 1395°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Verde |
Forma física | Piezas de 3-6 mm |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3288 |
Información de solubilidad | Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction