Learn More
Fluoruro de praseodimio(III), anhidro, REacton™, 99,9895% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366298
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-46-1
Fórmula molecular F3Pr
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00016287
Clave InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) fluoride
Punto de fusión 1395°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal PrF3
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9
Porcentaje de pureza 99.9895%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.2 g/mL