Learn More
Yoduro de praseodimio(III), ultra seco, +99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050746
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-23-5
Fórmula molecular I3Pr
Peso molecular (g/mol) 521.621
Número MDL MFCD00049513
Clave InChI PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
Nombre IUPAC triyodopraseodimio
SMILES I[Pr](I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) iodide
Punto de fusión 737°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Cristalino/agujas, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal PrI3
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.62
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive