Learn More
Nitrato de praseodimio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346298
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate is used in electrical components, optical glasses and photo-optical materials. Also find use as catalysts and laboratory reagent. In addition, it is used in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide. It is a precursor for the electrodeposition of praseodymium oxide for electrochemical applications. It is a starting material for the preparation of ceramic pigments, metal-organic frameworks and mixed conductors. It finds utility in the synthesis of other praseodymium compounds and complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15878-77-0
Fórmula molecular H12N3O15Pr
Peso molecular (g/mol) 435.01
Número MDL MFCD00149826
Clave InChI LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
Nombre IUPAC praseodimio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.01 (326.92 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, REacton
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate