Learn More
Perclorato de praseodimio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051150
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13498-07-2
Fórmula molecular Cl3O12Pr
Peso molecular (g/mol) 439.246
Número MDL MFCD00243288
Clave InChI OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
PubChem CID 13783608
Nombre IUPAC praseodimio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.26
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.