Learn More
Sulfato de praseodimio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322568
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-41-3
Fórmula molecular H16O20Pr2S3
Peso molecular (g/mol) 714.103
Número MDL MFCD00149832
Clave InChI NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
Nombre IUPAC praseodimio(3+);trisulfato;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Verde
Forma física Verde cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.12 (570.00 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Green powder