Learn More
Sulfato de praseodimio(III) octahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Praseodymium(III) sulfate octahydrate |
Forma física | Polvo verde |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Índice Merck | 14,7712 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 714.12 (570.00 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Reacton™ |
Olor | Odorless |