Learn More
Lingote de praseodimio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Praseodymium |
Color | Gris a plata |
Nombre de nota | ingot |
Aspecto | Gray to silver ingot |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Cantidad | 10 g |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Praseodymium ingot
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .