Learn More
Varilla de praseodimio, 6,35 mm de diámetro, 0,991, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353838
50 mm
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Forma: Aprox. 0,22g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-10-0
Fórmula molecular Pr
Peso molecular (g/mol) 140.91
Número MDL MFCD00011174
Clave InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
Nombre IUPAC praseodimio
SMILES [Pr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium
Color Plata
Forma física ≈0,22g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 50 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.10%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Aspecto Silver colored rod
Densidad 6.773g/cm3
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de praseodimio, 6,35 mm de diámetro, 0,991, Thermo Scientific Chemicals >