Learn More
Marienfeld Superior™ Cubreobjetos de vidrio de precisión
Click to view available options
:
12 mm (Diám.)
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
- Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
- Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
- Índice de refracción ne: 1,5255
- Valor Abbe ve: 55
- Conforme a DIN ISO 8255
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Especificaciones
N.º por caja | 1000 |
Material | Vidrio de borosilicato D 263™ M |
Grosor (métrico) | 0,17 ± 0,005 mm |
Tipo | Cubreobjetos de vidrio |
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Portaobjetos para microscopía |