Learn More
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System
Provides great temperature control and a wide choice of interchangeable blocks for maximum flexibility. These Dry Block Heating Systems combine ideal temperature control and uniformity over a temperature range of ambient +5°C to 130°C.
820.00€ - 1265.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1.7 to 16.9 oz. |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Capacidad (métrico) | De 50 a 500 ml |
Material de la cámara | Aluminio |
Para utilizar con (equipo) | Interchangeable Blocks |
Código de producto | Marca | N.º de bloques | Altura (métrico) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de bloques | Altura (métrico) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17275546
|
Fisherbrand™
17275546 |
1 Block | 120 mm | 150 W |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17285546
|
Fisherbrand™
17285546 |
2 Blocks | 100 mm | 300 W |
992.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17295546
|
Fisherbrand™
17295546 |
4 Blocks | 100 mm | 600 W |
1265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- High power heater for fast heat up - 25°C to 100°C in only 15 minutes
- Simple-to-use rotor plus two keys provide access to the interactive interface for fast, accurate set-up and use
- Clear digital display is easy to read from a distance for instant reassurance
- Convenient timer facility, with audible buzzer, for reaction timing and function timing, e.g. delayed heater switch-on/turn-off
- Wide range of interchangeable blocks enables you to mix and match sample tubes as desired with extraction tool supplied as standard for easy and safe removal of blocks
- Optional safety cover protects samples from contamination and users from accidental contact with hot blocks
- Overtemperature cut-out protects your samples and your workplace
- High quality, robust construction in streamlined coolwall aluminum and chemical-resistant plastic is durable in demanding environments
- Compact footprint to optimize use of bench space
Especificaciones
1.7 to 16.9 oz. | |
De 50 a 500 ml | |
Interchangeable Blocks | |
EU, UK | |
5°C to 130°C | |
Enzyme Digestion and Activity Studies, Nucleic Acid Hybridization | |
0.1°C at 37°C | |
1 to 999 min. | |
7,9 in | |
220/240 V |
Not Autoclavable | |
Aluminio | |
Chemical Resistant Plastic | |
80% | |
Dry Bath Block | |
20 min. (25°C to 100°C) | |
0.1°C at 37°C | |
3 años | |
200 mm |